Principaux documents
CCW4075
Millipore
SGQ + Broth in tubes
Liquid medium in Tube for low acid beverage spoiling microorganism, specially Dekkera spp., suitable for microbiology
Synonyme(s) :
SGQB
About This Item
Code UNSPSC :
41106200
Nomenclature NACRES :
NA.74
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo. at 8‑25 °C
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
box of 20 tubes
Conditions de stockage
(Tightly closed)
Capacité
2 mL
filling volume
10 mL
Capacité du tube
10 mL
Couleur
pale yellow
pH
4.3±0.2 (25 °C)
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
Brettanomyces/Dekkera spp.
Description générale
The SGQ + Broth allows the growth of organisms that can spoil low-acid beverages, especially Dekkera spp.
Application
SGQ + Broth in tubes is used to detect low acid beverage spoiling microorganisms, specially Dekkera spp.
Composants
  • 1 box with 20 tubes
  • 16x113 mm glass tubes, ink labeled
  • Metal-Non injectable caps
Autres remarques
  • Liquid medium formulated according to the specifications of the customer
  • Use the medium according to the intended purpose, samples, and validated methods
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :