Documents
MHA00P2SM
Millipore
Bouillon sélectif pour levures et moisissures
pkg of 2 mL, Ampoule for testing soft drinks and other beverages for growth of yeast and mold. Antibiotics in the medium prevent bacterial overgrowth.
Synonyme(s) :
bouillon YM
About This Item
Code UNSPSC :
41106226
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.74
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pkg of 2 mL
pack of 50 tests
Couleur
green
Entrée
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type soft drink
sample type beer
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type sport drink
pH
4.4±0.2 (25.0 °C)
Application(s)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
microbiology
Compatibilité
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
La microbiologie des boissons varie considérablement selon la méthode de traitement et les moyens de conservation. Les populations microbiennes élevées indiquent souvent une mauvaise qualité des matières premières, des équipements insalubres ou une opportunité de croissance microbienne dans les aliments à un certain stade du procédé. Le bouillon sélectif pour levures et moisissures est utilisé pour la détection de champignons dans l'analyse de routine des boissons à l'aide des techniques utilisant des filtres membranes.(1) Ce milieu est utilisé pour l'enrichissement des levures et des moisissures dans des populations contenant des bactéries. Le milieu est hautement nutritif pour la croissance des levures et des moisissures. La biopeptone et l'extrait de levure fournissent des composés azotés et des complexes de vitamine B. La thiamine est aussi une forme de vitamine B dans le milieu. Le dextrose sert de source d'énergie. La diastase est un mélange d'enzymes amylolytiques. Le vert de bromocrésol est l'indicateur de pH, qui est vert à pH acide (pH 4,0) et bleu à pH 5,6. Le phosphate de potassium aide à maintenir l'action tampon dans le milieu. Le faible pH inhibe la croissance bactérienne. La levure produit de grandes colonies vertes et opaques. Les colonies de moisissures sont vertes et filamenteuses.
Application
Le bouillon sélectif pour levures et moisissures est utilisé pour tester la croissance de levures et de moisissures dans les boissons sans alcool et autres boissons. Les antibiotiques présents dans le milieu empêchent la l'hyper-prolifération bactérienne dans les échantillons de produits tels que la bière, l'eau en bouteille, le cidre, les boissons sans alcool, les boissons pour sportifs et le vin. Ce milieu trouve des applications en clinique ainsi que dans les cosmétiques, les analyses environnementales, l'agroalimentaire et le contrôle qualité (QC) industriel.
Conditionnement
Ampoules en plastique de 2 ml
Caractéristiques
Temps d'incubation : 48–72 h
Température d'incubation : 28–32 °C
Milieu de culture
Pour la sélection de levures et moisissures
Remarque sur l'analyse
Les levures produisent de grandes colonies vertes opaques. Les colonies de moisissures sont vertes et filamenteuses.
Micro-organismes cibles : Levures et moisissures (sélection par antibiotiques)
Micro-organismes pour le contrôle qualité (QC)
S. cerevisiae (ATCC 7754)
A.brasilliensisanciennement connu sous le nom A. niger (ATCC 16404 / WDCM 00053)
Informations légales
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable