Principaux documents
MHA000P2P
Millipore
Bouillon sélectif pour Pseudomonas
Ampoule, Selective media for Pseudomonas. Inhibits other bacteria.
Synonyme(s) :
Bouillon PS
50
137,00 €
137,00 €
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
50
137,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106225
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.74
137,00 €
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pack of 50 tests
Capacité
2 mL
filling volume
2 mL
Couleur
amber to green-amber, some particulates may be present in final product
Entrée
sample type beer
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type sport drink
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type wine
sample type cider
pH
7.1±0.2 (25.0 °C)
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
microbiology
water monitoring
Compatibilité
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Pseudomonas spp.
Description générale
Le bouillon sélectif pour Pseudomonas est un milieu sélectif pour la croissance des espèces Pseudomonas qui inhibe la croissance d'autres bactéries. La tryptone et la peptone gélatineuse du milieu apportent des composés azotés et carbonés, des acides aminés à longue chaîne, ainsi que d'autres nutriments essentiels à la croissance.{13} Ce milieu est recommandé pour le dénombrement des espèces de Pseudomonas dans la viande et les produits carnés. Il peut également être utilisé pour les échantillons cliniques. Les espèces de Pseudomonas produisent de petites colonies incolores à jaunes translucides lorsqu'elles sont incubées à une température comprise entre 25 et 35 °C (24 h à 35 °C est favorable à P. aeruginosa, à 25 °C aux espèces de Pseudomonas)
Application
Le bouillon sélectif pour Pseudomonas est utilisé pour dénombrer les espèces de Pseudomonas dans des échantillons de bière, d'eau en bouteille, de cidre, de boissons sans alcool, de boissons pour sportifs et de vin. (2) Ce milieu trouve une application dans le domaine clinique, l'industrie cosmétique, les analyses environnementales, l'industrie alimentaire/des boissons, le contrôle qualité industriel, la surveillance microbiologique et la surveillance de la qualité de l'eau
Conditionnement
Ampoules en plastique de 2 ml
Caractéristiques
Durée d'incubation : 24 à 72 heures
Température d'incubation : 25 à 35 °C (24 h à 35 °C est favorable à P. aeruginosa, à 25 °C pour les espèces de Pseudomonas)
Milieu de culture
Sélectif pour les Pseudomonas
Remarque sur l'analyse
Les espèces de Pseudomonas produisent de petites colonies incolores à jaunes translucides.
Micro-organismes cibles : espèces de Pseudomonas
Micro-organismes pour le contrôle qualité (QC)
P. aeruginosa (ATCC 27853)
Informations légales
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Manual of clinical microbiology
Jorgensen JH et al.
Manual of Clinical Microbiology, 2 (2015)