C9386
Hy-Case® SF
Casein acid hydrolysate, from bovine milk
Synonyme(s) :
Casein hydrolyzates, Peptone from casein, casein acid hydrolysate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine milk
Niveau de qualité
Forme
powder
Dosage de l'azote
8-12% amino, ≥12.5% total
Perte
≤11% loss on drying
pH
5.4-7.4
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
10-30°C
Adéquation
Streptococcus spp.
Streptomyces spp.
Catégories apparentées
Description générale
Application
Liaison
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.