C7970
Casein Acid Hydrolysate for Biotechnology and Microbiology
Vitamin Free, for Biotechnology and Microbiology
Synonyme(s) :
Peptone from casein, Casein acid hydrolysate vitamin free
288,00 €
About This Item
288,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Casein acid hydrolysate vitamin free, suitable for microbiology, rich in amino acids and serves as a nitrogen source.
Source biologique
bovine milk
Niveau de qualité
Forme
powder
Dosage de l'azote
≥4.6% amino
≥7% total
Cendres
≤42%
Perte
≤5% loss on drying
Couleur
off-white to yellow
pH
5-7 (2% in H2O)
Application(s)
food and beverages
veterinary
microbiology
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.