1.02245
Casein hydrolysate
acid hydrolyzed, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Casein hydrolysate, Casein peptone, hydrolyzed casein, enzymatic casein hydrolysate,
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine milk
Niveau de qualité
Pureté
7.0-8.5% amino-nitrogen basis (purity)
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
Conditions de stockage
(Tightly closed)
pH
4.7-5.7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilité
310 g/L
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Application(s)
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Identity (NIR): passes test
Total nitrogen (N) (Kjeldahl): 7.0 - 8.5 %
pH-value (5 %; water): 4.7 - 7.0
Amino nitrogen (as N): 5.0 - 6.5 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 58 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 6.0 %
Suitability for microbiology: passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable