C0706
Acide citrique monohydrate
BioXtra, ≥99.5%
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioXtra
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5%
Forme
powder
Impuretés
≤0.002% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
Cendres
≤0.02%
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Solubilité
H2O: 1 M, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
Clé InChI
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- as carbon source of carbon nanodot synthesis
- in the preparation of citric acid monohydrate solution/buffer of pH-6.0 for tissue sample preparation
- to treat various samples in citric acid solubilisation technique
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
345.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
173.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)