27102
Acide citrique monohydrate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330, 99.5-100.5% (based on anhydrous substance), grit
Synonyme(s) :
2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monohydrate
71,00 €
About This Item
71,00 €
Produits recommandés
Qualité
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330
Niveau de qualité
Essai
99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
Forme
grit
Impuretés
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
7.5-8.8% water (Karl Fischer)
Résidus de calcination
≤0.05% (as SO4)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Adéquation
complies for appearance of solution
complies for identity (IR)
complies for reaction against H2SO4
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
Clé InChI
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
345.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
173.9 °C - closed cup