BP825
Alfuzosin hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-(3-((4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)methylamino)propyl)tetrahydro-2-furancarboxamide hydrochloride, Uroxatral hydrochloride
216,00 €
About This Item
216,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
alfuzosin
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)C3CCCO3
InChI
1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H
Clé InChI
YTNKWDJILNVLGX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable