BP717
Pseudomorphine trihydrate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
7,7′,8,8′-Tetradehydro-4,5:4′,5′-diepoxy-17,17′-dimethyl-[2,2′-bimorphinan]-3,3′,6,6′-tetrol trihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
morphine
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)