Principaux documents
BP197
Hydroxyurée
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Hydroxycarbamide
200 MG
216,00 €
216,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 MG
216,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NH2CONHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.05
Beilstein:
1741548
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
216,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
hydroxycarbamide
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC(=O)NO
InChI
1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
Clé InChI
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Hydroxycarbamide BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Hydroxycarbamide Capsules
  • Actions biochimiques/physiologiques
    Anti-néoplasique. Inactive la ribonucléoside réductase par formation d′un radical libre nitroxyde qui se lie à un radical libre tyrosyle sur le site actif de l′enzyme. Ceci bloque la synthèse des désoxynucléotides, ce qui inhibe la synthèse d′ADN et induit la synchronisation ou la mort cellulaire en phase S.
    Conditionnement
    Unit quantity: 200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Autres remarques
    Sales restrictions may apply.
    Produit(s) apparenté(s)
    Réf. du produit
    Description
    Tarif
    Pictogrammes
    Health hazard
    Mention d'avertissement
    Danger
    Mentions de danger
    Classification des risques
    Muta. 1B - Repr. 2
    Code de la classe de stockage
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    Classe de danger pour l'eau (WGK)
    WGK 3
    Point d'éclair (°F)
    Not applicable
    Point d'éclair (°C)
    Not applicable