Principaux documents
BP1147
Montelukast dicyclohexylamine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
300 MG
219,00 €
219,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
300 MG
219,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C47H59ClN2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
767.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.24
219,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
montelukast
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
S([C@H](CCc7c(cccc7)C(O)(C)C)c4cc(ccc4)\C=C\c5nc6c(cc5)ccc(c6)Cl)CC3(CC3)CC(=O)O.N(C2CCCCC2)C1CCCCC1
InChI
1S/C35H36ClNO3S.C12H23N/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(41-23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39);11-13H,1-10H2/b15-10+;/t32-;/m1./s1
Clé InChI
ZLOLVGQQYDQBMP-HKHDRNBDSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Montelukast dicyclohexylamine BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Montelukast Chewable Tablets
  • Montelukast Granules
  • Montelukast Tablets
  • Conditionnement
    Unit quantity: 300 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Autres remarques
    Sales restrictions may apply.
    Pictogrammes
    Environment
    Mention d'avertissement
    Warning
    Mentions de danger
    Conseils de prudence
    Classification des risques
    Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
    Code de la classe de stockage
    11 - Combustible Solids
    Classe de danger pour l'eau (WGK)
    WGK 3
    Point d'éclair (°F)
    Not applicable
    Point d'éclair (°C)
    Not applicable