Principaux documents
BCR420
Waste mineral oil (PCB)
BCR®, certified reference material, low level
Synonyme(s) :
Mineralöl
7.5 G
472,00 €
472,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
7.5 G
472,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
472,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
neat
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR420
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves