Principaux documents
BCR349
Cod liver oil (PCB′s)
BCR®, certified reference material
2 G
196,00 €
196,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 G
196,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
196,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR349
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: PCB 28, PCB 52, PCB 101, 2,3′,4,4′,5 Pentachlorobiphenyl, PCB 153, 2,2′,3,4,4′,5,5′ Heptachlorobiophenyl
Matrix Group: Fish and Seafood
Sales restrictions may apply
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg