Principaux documents
ERMBB350
Fish oil (PCB′s)
ERM®, certified reference material
2 G
194,00 €
194,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 G
194,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
194,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Matrice
fish
Format
matrix material
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBB350
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: PCB 101, PCB 105, PCB 110, PCB 118, PCB 138, PCB 149, PCB 153, PCB 156, PCB 163, PCB 167, PCB 177, PCB 180, PCB 183, PCB 187, PCB 194, PCB 196, PCB 28, PCB 52, PCB 74, PCB 95, PCB 99
Matrix Group: Fish and Seafood
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Shouwei Han et al.
Molecular cancer research : MCR, 7(1), 108-117 (2009-01-17)
We previously showed that synthetic peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARgamma) ligands inhibit non-small cell lung carcinoma (NSCLC) cell growth through multiple signaling pathways. Here, we show that dietary compounds, such as fish oil (which contains certain kinds of fatty acids