C5650
Cod liver oil fatty acid methyl esters
Synonyme(s) :
Cod Liver Oil FAMEs
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
cod liver oil
Forme
oil
Concentration
15-25% (GC)
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
oils
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Autres remarques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable