Principaux documents
36989
Supelco
PCB standard solution 7
analytical standard, 10 μg/mL in isooctane
Synonyme(s) :
PCB No 28, 52, 101, 138, 153, 180, 209 solution
2 ML
121,00 €
121,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 ML
121,00 €
About This Item
Numéro Ballschmiter:
28,52,101,138,153,180,209
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
121,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
10 μg/mL in isooctane
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Composants
Contains 10 ng/μl of:
2,4,4′-PCB; 2,2′,5,5′-PCB; 2,2′,4,5,5′-PCB; 2,2′,3,4,4′,5-PCB; 2,2′,4,4′,5,5′-PCB; 2,2′,3,4,4′,5,5′-PCB; 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-PCB
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup