B2759
Bismarck Brown Y (G)
Powder
Synonyme(s) :
Basic Brown 1, Basic Brown G, GX, GXP, Excelsior Brown, Leather Brown, Manchester Brown, Phenylene Brown, Vesuvine
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Bismarck Brown Y (G),
Forme
powder
Composition
Dye content, ~50%
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].Nc1ccc(\N=N\c2cccc(c2)\N=N\c3ccc(N)cc3N)c(N)c1
InChI
1S/C18H18N8.2ClH/c19-11-4-6-17(15(21)8-11)25-23-13-2-1-3-14(10-13)24-26-18-7-5-12(20)9-16(18)22;;/h1-10H,19-22H2;2*1H/b25-23+,26-24+;;
Clé InChI
MCZVRBLCRZWFJH-SPBSJSFYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3