200488
Bestatin Hydrochloride
InSolution, ≥98%, a metalloprotease inhibitor
Synonyme(s) :
InSolutionBestatin, Hydrochloride, [(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]-Leu, HCl
224,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
About This Item
224,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)C[C@@H](C(O)=O)NC([C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)=O.[xHCl]
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Metalloproteases
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Inoue, T., et al. 1994. J. Clin. Endocrinol. Metab.79, 171.
Taylor, A., et al. 1993. Biochemistry32, 784.
Ishida, J.I., et al. 1984. J. Chromatogr.305, 381.
Umezawa, H. 1982. Annu. Rev. Microbiol.36, 75.
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable