Principaux documents
A3768
Sigma-Aldrich
Agarose
Type V, High Gelling Temperature
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Type
Type V
Impuretés
≤10% water
EEO
≤0.1
Température de transition
gel point 42 °C ±1.5 °C
Résistance du gel
≥800 g/cm2 (1% gel)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.30%
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Clé InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Remarque sur l'analyse
Nos agaroses ont les propriétés suivantes :
Teneur en sulfates : sert d'indicateur de pureté, le sulfate étant le principal groupement ionique présent.
Force du gel : équivaut à la force qu'il faut appliquer sur le gel pour le rompre.
Point de gélification : correspond à la température à laquelle une solution aqueuse d'agarose forme un gel en refroidissant. Les solutions d'agarose présentent une hystérésis lorsqu'elles passent de la forme liquide à la forme gélifiée, ce qui signifie que leur point de gélification n'est pas égal à leur température de fusion.
Électro-endosmose (EEO) : définit un mouvement de liquide à travers le gel. Les groupements anioniques d'un gel d'agarose sont fixés à la matrice et ne peuvent pas bouger, mais les contre-ions positifs dissociables peuvent migrer dans la matrice en direction de la cathode, créant ainsi une EEO. Comme le déplacement électrophorétique des biopolymères se fait généralement vers l'anode, l'EEO peut perturber les séparations en raison d'une convection interne.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Jia Liu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(17), 6694-6699 (2013-04-10)
Seamless and minimally invasive integration of 3D electronic circuitry within host materials could enable the development of materials systems that are self-monitoring and allow for communication with external environments. Here, we report a general strategy for preparing ordered 3D interconnected
Nathan A Baird et al.
PloS one, 3(10), e3376-e3376 (2008-10-15)
Single nucleotide polymorphism (SNP) discovery and genotyping are essential to genetic mapping. There remains a need for a simple, inexpensive platform that allows high-density SNP discovery and genotyping in large populations. Here we describe the sequencing of restriction-site associated DNA
Gianluca Vadalà et al.
Spine, 38(6), E319-E324 (2013-01-18)
Descriptive anatomical study on ovine and human cadaveric lumbar spinal segments. To describe the alternative transpedicular approach to deliver therapeutic agents into intervertebral disc (IVD). The present delivery approach of therapeutic agents (growth factors/cells/hydrogels) within the IVD is through injection
Sujith V W Weerasinghe et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(18), 5542-5551 (2008-08-30)
Histone deacetylase 1 (HDAC1) has been linked to cell growth and cell cycle regulation, which makes it a widely recognized target for anticancer drugs. Whereas variations of the metal-binding and capping groups of HDAC inhibitors have been studied extensively, the
Michael J Lafferty et al.
The Journal of biological chemistry, 288(40), 28524-28534 (2013-08-21)
Elevated triglycerides are associated with an increased risk of cardiovascular disease, and lipoprotein lipase (LPL) is the rate-limiting enzyme for the hydrolysis of triglycerides from circulating lipoproteins. The N-terminal domain of angiopoietin-like protein 4 (ANGPTL4) inhibits LPL activity. ANGPTL4 was