A3299
Albumine de sérum bovin solution
30% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
Synonyme(s) :
Albumine solution from bovine serum, Solution de BSA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Stérilité
aseptically filled
Pureté
28-32% (biuret)
Forme
solution
Qualité
high avidity
Produit purifié par
heat shock fractionation
Contient
0.1% sodium azide as preservative
Ne contient pas
stabilizer
Origine
USA origin
Concentration
28-32% (biuret)
30% in 0.85% sodium chloride
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?