B6008
Ponceau BS
Dye content ~60 %, Powder
Synonyme(s) :
Acid Red 66, Biebrich scarlet WS, Biebrich scarlet sodium salt
About This Item
Produits recommandés
product name
Ponceau BS, Dye content ≥55 %
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, ≥55%
Couleur
red to brown
Solubilité
ethanol: 1 mg/mL
H2O: >30 mg/mL
εmax
≥19000 at 510 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)\N=N\c4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O7S2.2Na/c27-20-12-5-14-3-1-2-4-18(14)22(20)26-25-19-11-8-16(13-21(19)35(31,32)33)24-23-15-6-9-17(10-7-15)34(28,29)30;;/h1-13,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2/b24-23+,26-25+;;
Clé InChI
VVAVKBBTPWYADW-RVTJCSDESA-L
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable