Principaux documents
98849
Supelco
2-(tert-Butylamino)-4′-chloropropiophenone hydrochloride
pharmaceutical impurity standard
Synonyme(s) :
Bupropion Related Compound A (USP), 2-(tert-Butylamino)-1-(4-chlorophenyl)-1-propanone hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H18ClNO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Essai
≥90.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤10% related substances HPLC impurities
≤5% residual solvents
≤5% water
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-5-7-11(14)8-6-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
Clé InChI
DGJAXLCGRQSHOO-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable