96153
Bis(4-chlorophenyl) sulfone
reference material
Synonyme(s) :
BPFE, 4,4′-Dichlorodiphenyl sulfone, 4-Chlorophenyl sulfone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reference material
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Point d'ébullition
250 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
143-146 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H8Cl2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
Clé InChI
GPAPPPVRLPGFEQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable