Principaux documents
52437
Supelco
Acetyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-2-(Acetyloxy)-3-carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(methyl-d3) acetyl ester
10 MG
517,00 €
517,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
517,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9D3H14NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
517,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Essai
≥97.0% (TLC)
Activité optique
[α]/D -22±2°, c = 0.1 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Ampleur du marquage
≥99.0%
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[N+](C[C@H](OC(=O)C)CC(=O)[O-])(C([2H])([2H])[2H])(C)C
InChI
1S/C9H17NO4/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m1/s1/i2D3
Clé InChI
RDHQFKQIGNGIED-FPUGOENOSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable