Documents
93770
Sigma-Aldrich
Tuerk solution
for microscopy (for counting of Leukozytes)
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Nomenclature NACRES :
MA.02
Qualité
for microscopy (for counting of Leukozytes)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.334
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter