933864
Dimethyl isosorbide
BioRenewable, anhydrous, DMF and NMP substitute, ≥99%
Synonyme(s) :
Isosorbide dimethyl ether, 1,4:3,6-Dianhydrosorbitol 2,5-dimethyl ether, 1,4:3,6-Dianhydro-2,5-di-O-methyl-D-glucitol, 2,5-Di-O-methyl-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol, DMI
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Point d'ébullition
93-95 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
CO[C@H]1COC2[C@@H](COC12)OC
InChI
1S/C8H14O4/c1-9-5-3-11-8-6(10-2)4-12-7(5)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,7-,8-/m1/s1
Clé InChI
MEJYDZQQVZJMPP-ULAWRXDQSA-N
Description générale
Application
- Polymer membranes preparation
- Peptide synthesis
- Cross-coupling reactions
- Co-solvent to improve solubility of nonpolar compounds
- Lithium battery recycling
Caractéristiques et avantages
- Bio-based
- Made from Renewable Resource - straw
- Non-toxic solvent
- Non-irritation
- Biodegradability
- High solubility potential
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
240.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
116 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Pourquoi devrait-on choisir entre solvants écologiques et solvants fiables ? Nous vous proposons les deux à la fois grâce à nos solutions biorenouvelables et plus écologiques. Le solvant Cyrene™ est une nouvelle alternative aprotique dipolaire aux solvants courants frappés par la restriction REACH, tels que la N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) et le diméthylformamide (DMF).