Principaux documents
92976
Millipore
Peptone special (vegetable)
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Peptone from vegetable, Neopeptone (vegetable)
500 G
98,30 €
98,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
98,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106212
Nomenclature NACRES :
NA.85
98,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
plant
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
amino-nitrogen, ≥2%
total nitrogen (N), ≥9%
Résidus de calcination
≤22%
Perte
≤6% loss on drying
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilité
H2O: 2%, clear, light brownish-yellow
Application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
Description générale
Manufactured under controlled conditions from vegetable proteins. It is especially adapted for the preparation of media for culturing fastidious bacteria and the support growth conditions found in Peptone special (Cat. No. 68971). Used for cultivation and fermentation media for fastidious bacteria.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.