Principaux documents
92648
Supelco
Betulin
analytical standard
Synonyme(s) :
Betulinic alcohol, Betulinol, Betulol, Lup-20(29)-ene-3β,28-diol, Trochol
50 MG
105,00 €
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
105,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H50O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.72
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.5% (TLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
256-257 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@@]4(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]4([H])CC[C@@]3(C)[C@]1(C)CC[C@@]5(CO)CC[C@@H](C(C)=C)[C@]25[H]
InChI
1S/C30H50O2/c1-19(2)20-10-15-30(18-31)17-16-28(6)21(25(20)30)8-9-23-27(5)13-12-24(32)26(3,4)22(27)11-14-29(23,28)7/h20-25,31-32H,1,8-18H2,2-7H3/t20-,21+,22-,23+,24-,25+,27-,28+,29+,30+/m0/s1
Clé InChI
FVWJYYTZTCVBKE-ROUWMTJPSA-N
Description générale
Betulin is a naturally occurring pentacyclic triterpene alcohol with a lupane skeleton[1], found in large quantities in the bark of white birch.[1] It may possess anticancer and antiviral properties.[2]
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia sambucus
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Pharmacological properties of the ubiquitous natural product betulin
Sami A, et al.
European Journal of Pharmaceutical Sciences, 29, 1-13 (2006)
Glycopolymers bearing galactose and betulin: Synthesis, encapsulation, and lectin recognition
Ma Z, et al.
Biomacromolecules, 18, 3812-3818 (2017)
Miroslav Pospíšil et al.
Journal of molecular modeling, 18(1), 367-376 (2011-05-04)
Ab initio and molecular simulation methods were used in calculations of the neutral individual betulin molecule, and molecular simulations were used to optimize the betulin molecule immersed in various amounts of water. Individual betulin was optimized in different force fields
Codruta M Soica et al.
Natural product research, 26(10), 968-974 (2011-05-21)
Betulin and betulinic acid are pentacyclic triterpenes present in the bark of the birch tree and other vegetal sources. Quantitatively, in birch bark betulin is more significant than betulinic acid; therefore, birch can be a large and feasible source of
Cristina A Dehelean et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(4), 577-589 (2013-04-30)
Betulin (Bet), the main component of birch tree bark, has been recently reported to exert anticancer activity in several cell lines; however the underlying mechanisms are only partially elucidated. The aims of the present work were to assess the in