92614
4-Nitro-7-piperazinobenzofurazan
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Synonyme(s) :
4-Nitro-7-(1-piperazinyl)-2,1,3-benzoxadiazole
Produits recommandés
Qualité
for HPLC derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Fluorescence
λex 395 nm; λem 561 nm in acetone
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(N2CCNCC2)c3nonc13
InChI
1S/C10H11N5O3/c16-15(17)8-2-1-7(9-10(8)13-18-12-9)14-5-3-11-4-6-14/h1-2,11H,3-6H2
Clé InChI
MVLWYDGJBGPXOL-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves