76735
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (AT)
Synonyme(s) :
PFBHA·HCl
234,00 €
About This Item
234,00 €
Produits recommandés
Qualité
for GC derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (AT)
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Pf
212-218 °C
227 °C (subl.) (lit.)
Solubilité
H2O: 5%, clear
Chaîne SMILES
Cl.NOCc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H4F5NO.ClH/c8-3-2(1-14-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10;/h1,13H2;1H
Clé InChI
HVMVKNXIMUCYJA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable