418749
Pentaerythritol propoxylate (5/4 PO/OH)
average Mn ~426
Synonyme(s) :
Pentaerythritol propoxylate (17/8 PO/OH)
About This Item
Produits recommandés
Forme
viscous liquid
Poids mol.
average Mn ~426
Indice de réfraction
n20/D 1.464
Point d'ébullition
>300 °C (lit.)
Densité
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(O)CO.OCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C17H36O8.C5H12O4/c18-5-1-9-22-13-17(14-23-10-2-6-19,15-24-11-3-7-20)16-25-12-4-8-21;6-1-5(2-7,3-8)4-9/h18-21H,1-16H2;6-9H,1-4H2
Clé InChI
PWIIWDSISSNGLT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
377.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
192 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves