909815
4-Azido-L-homoalanine hydrochloride
≥98%
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-4-azidobutanoic acid hydrochloride, 4-Azido-L-homoalanine HCl, 4-Azido-L-homoalanine hydrochloride, H-L-Aha-OH*HCl
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Disponibilité
available only in USA
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C4H8N4O2.ClH/c5-3(4(9)10)1-2-7-8-6;/h3H,1-2,5H2,(H,9,10);1H/t3-;/m0./s1
Clé InChI
MHHYJRIDKLZZEO-DFWYDOINSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Self-react. C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable