909491
4-Azidobenzoic acid
≥97%
Synonyme(s) :
4-N3-benzoic acid, 4-Azido-benzoic acid, P-Azidobenzoic acid, Benzoic acid, 4-azido-
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97%
Forme
powder
Disponibilité
available only in USA
Pf
175 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C7H5N3O2/c8-10-9-6-3-1-5(2-4-6)7(11)12/h1-4H,(H,11,12)
Clé InChI
PQXPAFTXDVNANI-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Self-react. B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Blood, Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)