901760
StickyCat PF6
≥95%
Synonyme(s) :
(1,3-Dimesityl-4-((trimethylammonio)methyl)imidazolidin-2-ylidene)dichloro(2-isopropoxybenzylidene)ruthenium(II) hexafluorophosphate
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Pf
266 °C (decomposition)
Température de stockage
2-8°C
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable