Principaux documents
86628
Supelco
Sulfate d'hydrogène tétraéthylammonium
≥98.0% (T)
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)4N(HSO4)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.32
Beilstein:
6590581
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (T)
Impuretés
≤2% water
Pf
240-245 °C
Chaîne SMILES 
OS([O-])(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O4S/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-5(2,3)4/h5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
CREVBWLEPKAZBH-UHFFFAOYSA-M
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable