80621
Piperazine
BioUltra, anhydrous, ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
1,4-Diazacyclohexane, Diethylenediamine
818,00 €
About This Item
818,00 €
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.8 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.0% (T)
Forme
solid
Limite d'explosivité
14 %
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
≤1% water
pH
11.0-12.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pb
145-146 °C (lit.)
Pf
109-112 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.035
λ: 280 nm Amax: 0.010
Chaîne SMILES
C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges