Principaux documents
80100
Supelco
Dibutyl phthalate
Selectophore, for ion-selective electrodes
Synonyme(s) :
DBP, Phthalate de n-butyle
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.34
Beilstein:
1914064
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
Qualité
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Densité de vapeur
9.6 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 147 °C)
Gamme de produits
Selectophore
Essai
99.50%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
756 °F
Limite d'explosivité
0.47 %, 236 °F
Couleur
clear
Indice de réfraction
n20/D 1.492 (lit.)
n20/D 1.493
pb
340 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Densité
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
Clé InChI
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Dibutyl phthalate (DBP) belongs to phthalate group, and is a dialkyl or aryl/alkyl diesters of phthalic acid. It is mostly used as additive in cosmetics and skin care products. Generally, phthalate esters are hydrophobic compounds which displays strong potential for adsorption.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Plastifiant
DBP may be used as plasticisers in studying the transcriptional activity of human sodium/iodide symporter.
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
367.7 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
186.5 °C - open cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Systemic uptake of diethyl phthalate, dibutyl phthalate, and butyl paraben following whole-body topical application and reproductive and thyroid hormone levels in humans.
Janjua NR
Environmental Science & Technology, 41(15), 5564-5570 (2007)
Caterina S Wondergem et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 21(7), 625-632 (2020-01-26)
Synthesis methods to prepare lower transition metal catalysts and specifically Ni for Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy (SHINERS) are explored. Impregnation, colloidal deposition, and spark ablation have been investigated as suitable synthesis routes to prepare SHINERS-active Ni/Au@SiO2 catalyst/Shell-Isolated Nanoparticles (SHINs). Ni
Biodegradation of bis (2-ethylhexyl) phthalate in a soil slurry-sequencing batch reactor.
Juneson, Christopher, Owen P. Ward, and Ajay Singh.
Process. Biochem., 37.3, 305-313 (2001)
The promoter of the human sodium/iodide symporter responds to certain phthalate plasticisers.
Breous E, Wenzel A, Loos U.
Molecular and Cellular Endocrinology, 244(1-2), 75-78 (2005)
Human biological monitoring of diisononyl phthalate and diisodecyl phthalate: a review.
Saravanabhavan G, Murray J.
Journal of Environmental and Public Health, 1-11 (2012)