Principaux documents
80012
Supelco
2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene
analytical standard
Synonyme(s) :
1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-dimethylbenzene
About This Item
Formule linéaire :
C6Br4(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.75
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
254-256 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Chaîne SMILES 
Cc1c(Br)c(Br)c(C)c(Br)c1Br
InChI
1S/C8H6Br4/c1-3-5(9)7(11)4(2)8(12)6(3)10/h1-2H3
Clé InChI
RXKOKVQKECXYOT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable