79883
Peptone Yeast Extract Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonyme(s) :
PHA, Phytone Yeast Extract Agar, Soya Peptone Yeast Extract Agar
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
agar
Chloramphenicol
glucose
papaic digest of soyabean meal
streptomycin sulfate
yeast extract
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Adéquation
molds
yeasts
Catégories apparentées
Application
Notes préparatoires
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?