Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
795453
Sigma-Aldrich
Kaolin
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri
Synonyme(s) :
Aluminum silicate hydroxide, Bolus, Hydrated aluminum silicate
500 G
73,50 €
1 KG
94,70 €
73,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
73,50 €
1 KG
94,70 €
About This Item
Formule linéaire :
~Al2Si2O5(OH)4
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
11111803
Nomenclature NACRES :
NA.21
73,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
anhydrous
free-flowing
Niveau de qualité
Gamme de produits
Redi-Dri
Forme
powder
Perte
≤2.0% loss on drying
Plage de pH
3.5-5.0(20% in water)
Chaîne SMILES 
[Si](=O)(O[Si](=O)O[Al]=O)O[Al]=O.O.O
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
Clé InChI
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Informations légales
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.