Documents
09772
Sigma-Aldrich
Aluminum silicate
synthetic, 82% SiO2 basis (based on calcined substance), 9.5% Al2O3 basis (based on calcined substance), 8% Na2O basis (based on calcined substance)
Synonyme(s) :
Aluminum sodium silicate, P 820 A
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Composition
Al2O3, 9.5% (based on calcined substance)
Na2O, 8% (based on calcined substance)
SiO2, 82% (based on calcined substance)
Perte
≤18% loss on ignition
InChI
1S/Al.Na.2O3Si/c;;2*1-4(2)3/q+3;+1;2*-2
Clé InChI
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)