79285
Oil Orange SS
analytical standard
Synonyme(s) :
Orange OT, 1-(o-Tolylazo)-2-naphthol, Solvent Orange 2
147,00 €
About This Item
147,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
124-126 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1ccccc1N=Nc2c(O)ccc3ccccc23
InChI
1S/C17H14N2O/c1-12-6-2-5-9-15(12)18-19-17-14-8-4-3-7-13(14)10-11-16(17)20/h2-11,20H,1H3
Clé InChI
BQFCCCIRTOLPEF-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable