Principaux documents
78047
Supelco
3-Hydroxy-DL-kynurenine
analytical standard
Synonyme(s) :
α,2-Diamino-3-hydroxy-γ-oxobenzenebutanoic acid
10 MG
114,00 €
114,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
114,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
114,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC(CC(=O)c1cccc(O)c1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c11-6(10(15)16)4-8(14)5-2-1-3-7(13)9(5)12/h1-3,6,13H,4,11-12H2,(H,15,16)
Clé InChI
VCKPUUFAIGNJHC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable