PHR8908
N-Formylkynurenine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
(2S)-2-Amino-4-[2-(formylamino)phenyl]-4-oxobutanoic acid, (2S)-2-Amino-4-[2-(formylamino)phenyl]-4-oxobutanoic acid, Tryptophan Impurity E (Eur. Phr.)
824,00 €
About This Item
824,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
tryptophan
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Chaîne SMILES
[N+H3][C@@H](CC(=O)c1c(cccc1)NC=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C11H12N2O4/c12-8(11(16)17)5-10(15)7-3-1-2-4-9(7)13-6-14/h1-4,6,8H,5,12H2,(H,13,14)(H,16,17)/t8-/m0/s1
Clé InChI
BYHJHXPTQMMKCA-QMMMGPOBSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable