77848
(R)-(+)-1-phényléthanol
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Synonyme(s) :
(+)-Methyl phenyl carbinol, Alcool (R)-(+)-α-méthylbenzylique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for chiral derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Gamme de produits
ChiraSelect™
Pureté
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +45±1°, c = 5% in methanol
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.528
Point d'ébullition
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
9-11 °C (lit.)
Densité
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m1/s1
Clé InChI
WAPNOHKVXSQRPX-SSDOTTSWSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique