77253
Heptafluorobutyric anhydride
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Synonyme(s) :
HFBA
249,00 €
About This Item
249,00 €
Produits recommandés
Qualité
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.287 (lit.)
pb
108-110 °C (lit.)
Pf
−43 °C (lit.)
Densité
1.674 g/mL at 20 °C (lit.)
1.674 g/mL at 20 °C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8F14O3/c9-3(10,5(13,14)7(17,18)19)1(23)25-2(24)4(11,12)6(15,16)8(20,21)22
Clé InChI
UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter