Principaux documents
75113
Supelco
4-Aminophenyl phosphate monosodium salt hydrate
for electrochemical analysis, ≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
p-Aminophenyl phosphate monosodium salt hydrate
100 MG
180,00 €
180,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
180,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7NNaO4P · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.09 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
180,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Impuretés
≤30% water
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC1=CC=C(OP(O)(O[Na])=O)C=C1
InChI
1S/C6H8NO4P.Na.H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11-12(8,9)10;;/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
XWJZNVNMMLRLJR-UHFFFAOYSA-M
Application
4-Aminophenyl phosphate monosodium salt hydrate may be used as a reagent for the sensitive detection and estimation of tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) in undiluted serum developed via the process of electrochemical enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Electrochemical immunosensor for tumor necrosis factor-alpha detection in undiluted serum.
Arya SK and Estrela P
Methods, 116, 125-131 (2017)
Md Rajibul Akanda et al.
Analytical chemistry, 84(2), 1049-1055 (2012-01-03)
This paper reports chemical-chemical (CC) and electrochemical-chemical-chemical (ECC) redox cycling, for use in ultrasensitive biosensor applications. A triple chemical amplification approach using an enzymatic reaction, CC redox cycling, and ECC redox cycling is applied toward electrochemical immunosensors of cardiac troponin