72420
Nicotinate de méthyle
puriss., ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide nicotinique
45,00 €
About This Item
45,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
puriss.
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
powder or crystals (possibly with chunks)
Couleur
white to faint yellow
pb
204 °C (lit.)
Pf
39-42 °C
42-44 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 0.1 g/mL, clear
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
COC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3