108928
6-Methylquinoline
98%
Synonyme(s) :
p-Toluquinoline, NSC 4152
74,00 €
About This Item
74,00 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.614 (lit.)
pb
256-260 °C (lit.)
Densité
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-4-5-10-9(7-8)3-2-6-11-10/h2-7H,1H3
Clé InChI
LUYISICIYVKBTA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup